Läs mer
5-Fluorouracil-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluorouracil-13C,15N2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 133.0153 |
| Procent renhet | >95% |