Läs mer
5-Fluorouracil-15N2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluorouracil-15N2 |
| CAS | 68941-95-7 |
| Molekylformel | C4H3F(15 N)2O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 5-Fluoropyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-1,3-15N2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1 |
| LEDER | O=C1C(F)=C[15 NH]C(=O)[15 NH]1 |
| IUPAC-namn | 5-fluoropyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-1,3-15N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.06 |
| Formel vikt | 132.01 g/mol |
| Visa mer |