Läs mer
5-Fluorouracil-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluorouracil-15N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1 |
| Formel vikt | 132.01 |