Läs mer
5-Fluorouracil-6-d1, TRC
Produktkod. 30397983
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30397983 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30397983 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5960035MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorouracil-6-d1
CAS 90344-84-6
Molekylformel C4H2DFN2O2
Kvantitet 5 mg
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-6-d, 5-fluoro- (9CI), 5-Fluorouracil-6-d, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-6-d, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-6-d, Fluorouracil-6-D
LEDER [2H]C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
Molekylvikt (g/mol) 131.08
Formel vikt 131.0241