Läs mer
5-fluorouracil,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11498070 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498070 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11498070 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210172201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 SEK
    303.80 SEK / 1g
    Save 15.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
CAS 51-21-8
Molekylformel C4H3FN2O2
MDL-nummer MFCD00006018
Kvantitet 1 g
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, 5-fluoropyrimidine-2,4 1h,3h-dione
InChI-nyckel GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 130.08
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345