Läs mer
5-fluorouracil,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11408080 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408080 5 g 5g
11418080 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408080 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210172205
Kemiska identifierare
CAS 51-21-8
Molekylformel C4H3FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 130.08
MDL-nummer MFCD00006018
InChI-nyckel GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
IUPAC-namn 5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
LEDER FC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorouracil
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 130.08
Fysisk form Pulver