Läs mer
5-Fluorouracil, 99 %
Produktkod. 11495523
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495523 100 g 100g
11475523 5 g 5g
11485523 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495523 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13456.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 51-21-8 | C4H3FN2O2 | 130,08 g/mol
5-Fluorouracil används som ett antitumörmedel vid behandling av anal-, bröst-, kolorektal-, matstrups-, mag-, pankreas- och hudcancer. Den finner tillämpning som en självmordshämmare på grund av dess irreversibla hämning av tymidylatsyntas. Det används också vid behandling av aktiniska keratoser och bowens sjukdom. Vidare fungerar det som ett potent antineoplastiskt medel vid klinisk användning. Utöver detta fungerar det som en DNA-synteshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i dimetylformamid
, dimetylsulfoxid, metanol, varmvatten, ammoniumhydroxid, natriumhydroxid, etanol och vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-21-8
Molekylformel C4H3FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 130.08
MDL-nummer MFCD00006018
InChI-nyckel GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
IUPAC-namn 5-fluoro-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER FC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorouracil
Smältpunkt ∼282 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 127172
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,4181
Löslighetsinformation Löslig i dimetylformamid, dimetylsulfoxid, metanol, hett vatten, ammoniumhydroxid, natriumhydroxid, etanol och vatten.
Formel vikt 130.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.