Läs mer
5-Fluorouracil, MedChemExpress
Beskrivning
5-Fluorouracil (5-FU) is an analogue of uracil and a potent antitumor agent. 5-Fluorouracil affects pyrimidine synthesis by inhibiting thymidylate synthetase thus depleting intracellular dTTP pools. 5-Fluorouracil induces apoptosis and can be used as a chemical sensitizer. 5-Fluorouracil also inhibits HIV.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluorouracil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 51-21-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C4H3FN2O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 5-FU |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (384.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (153.75 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |