Läs mer
5-Fluorouracil N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluorouracil N-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 66048-45-1 |
| Molekylformel | C10 H11 F N2 O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Deoxy-1-(5-fluoro-3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)-β-D-glucopyranuronic Acid, 5-Fluoro-1-(β-D-glucuronopyranosyl)uracil |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11FN2O8/c11-2-1-13(10(20)12-7(2)17)8-5(16)3(14)4(15)6(21-8)9(18)19/h1,3-6,8,14-16H,(H,18,19)(H,12,17,20)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(5-fluoro-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.2 |
| Formel vikt | 306.0499 |