Läs mer
5-Fluorouracil, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15830451
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15830451 5 g 5g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15830451 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8185050005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 51-21-8
Smältpunkt 282°C to 283°C (Decomposition)
Kokpunkt 190°C to 200°C/0.13 hPa
MDL-nummer MFCD00006018
Kvantitet 5 g
Synonym 5-Fluorouracil, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Fluorouracil
Molekylvikt (g/mol) 130.08