Läs mer
Tocris Bioscience™ 5-Fluorouracil
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18762764
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18762764 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18762764 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3257/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    1068.90 SEK / 50mg
    Save 61.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Thymidylate synthetase inhibitor
Anticancer agent. Metabolized to form fluorodeoxyuridine monophosphate (FdUMP), fluorodeoxyuridine triphosphate (FdUTP) and fluorouridine (FUTP). FdUMP inhibits thymidylate synthase, causing a reduction in dTMP synthesis. FUTP and FdUTP are misincorporated into RNA and DNA respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorouracil
CAS 51-21-8
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C4H3FN2O2
Formel vikt 130.08
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 130.08
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.