Läs mer
5-Fluorouridine 5'-Triphosphate Ammonium Salt (>80%), TRC
Produktkod. 30407524
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30407524 1 mg -
30407589 5 mg -
30391157 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30407524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5326301MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorouridine 5'-Triphosphate Ammonium Salt
Analyt- eller komponentnamn 5-Fluorouridine 5'-Triphosphate Ammonium Salt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9H14FN2O15P3 • x(NH3)
Synonym ((2R,3S,4R,5R)-5-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate ammonium salt
InChI formel InChI=1S/C9H14FN2O15P3/c10-3-1-12(9(16)11-7(3)15)8-6(14)5(13)4(25-8)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19/h1,4-6,8,13-14H,2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H,11,15,16)(H2,17,18,19)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER O=C1C(F)=CN([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O2)C(N1)=O
IUPAC-namn ((2R,3S,4R,5R)-5-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 502.13