missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Fluorouridine 5'-Triphosphate Ammonium Salt (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Fluorouridine 5'-Triphosphate Ammonium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Fluorouridine 5'-Triphosphate Ammonium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9H14FN2O15P3 • x(NH3) |
| Synonym | ((2R,3S,4R,5R)-5-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate ammonium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14FN2O15P3/c10-3-1-12(9(16)11-7(3)15)8-6(14)5(13)4(25-8)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19/h1,4-6,8,13-14H,2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H,11,15,16)(H2,17,18,19)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C1C(F)=CN([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O2)C(N1)=O |
| IUPAC-namn | ((2R,3S,4R,5R)-5-(5-fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?