Läs mer
5-Fluorouridine, 97%
Produktkod. 15494529
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494529 1 g 1g
15404539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62083.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 316-46-1 | C9H11FN2O6 | 262.193 g/mol
5-Fluorouridin uppvisar anticanceraktivitet. Det används ofta i kemiska och biokemiska jämförelsestudier med fluorouracil och tyminanaloger. Det är en aktiv metabolit av Doxifluridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Fluorouridin uppvisar anticanceraktivitet. Det används ofta i kemiska och biokemiska jämförelsestudier med fluorouracil och tyminanaloger. Det är en aktiv metabolit av Doxifluridin.
Löslighet Löslig i metanol
(något), vatten (något).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 316-46-1
Molekylformel C9H11FN2O6
Molekylvikt (g/mol) 262.193
MDL-nummer MFCD00036832
InChI-nyckel FHIDNBAQOFJWCA-UAKXSSHOSA-N
Synonym 5-fluorouridine, 5-fur, uridine, 5-fluoro, furd, 5-fluoro-uridine, 5-fluorouracil 1beta-d-ribofuranoside, fluorouridine, chembl54918, 5-fluoro-1-beta-d-ribofuranosyl uracil, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-fluoropyrimidine-2,4 1h,3h-dione
PubChem CID 9427
ChEBI CHEBI:40154
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-fluorpyrimidin-2,4-dion
LEDER C1=C(C(=O)NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Fluorouridine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 33662
Löslighetsinformation Soluble in Methanol (Slightly),Water (Slightly).
Formel vikt 262.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.