Läs mer
Melford 5-FOA
Produktkod. 30018270
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018270 5 g
30018267 1 g
30018269 25 g
30018268 10 g
30018266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30018270 Leverantör Melford Leverantörsnummer F105015.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Reagens för val av Orotidin-5'-fosfatdekarboxylasmutanter av Saccharomyces cerevisiae.
Reagens för val av Orotidin-5'-fosfatdekarboxylasmutanter av Saccharomyces cerevisiae.
Specifikationer
CAS 703-95-7
Molekylformel C5H3FN2O4
Kvantitet 5 g