Läs mer
5-Formyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-cyanothiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Formyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-cyanothiophene |
| CAS | 186792-87-0 |
| Molekylformel | C12H7N3O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-Formyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7N3O3S/c13-6-8-5-9(7-16)19-12(8)14-10-3-1-2-4-11(10)15(17)18/h1-5,7,14H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccccc1Nc2sc(C=O)cc2C#N |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.27 |
| Formel vikt | 273.0208 |