Läs mer
5-Formyl-2,4-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylsyra etylester, TRC
Produktkod. 30399932
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30399932 50 g
1 options
Produktkod. 30399932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF70024050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 2199-59-9
Molekylformel C10H13NO3
Kvantitet 50 g
Synonym 2,4-Dimethyl-3-ethoxycarbonyl-5-formylpyrrole, 4-Ethoxycarbonyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylate, Ethyl 2-Formyl-3,5-dimethylpyrrole-4-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, NSC 13426
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)11-7(9)3/h5,11H,4H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C
Molekylvikt (g/mol) 195.22
Formel vikt 195.0895