Läs mer
5-formyl-2,4-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 17923946
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17923946 25 mg
1 options
Produktkod. 17923946 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3568.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-Formyl-2,4-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Analyt- eller komponentnamn 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
LEDER Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
IUPAC-namn 5-formyl-2,4-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 167,0582 g/mol