Läs mer
5-Formyl-2,4-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30398539
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30398539 5 g
1 options
Produktkod. 30398539 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7002535G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Molekylformel C8 H9 N O3
Kvantitet 5 g
Synonym 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
LEDER Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
IUPAC-namn 5-formyl-2,4-dimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Formel vikt 167.0582