Läs mer
5-Formyl-2,4-dimetylpyrrol-3-karboxylsyra, 96 %
Produktkod. 15428466
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428466 1 g 1g
15448466 250 mg 250mg
15438466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63711.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 253870-02-9 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
5-formyl-2,4-dimetylpyrrol-3-karboxylsyra används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-formyl-2,4-dimetylpyrrol-3-karboxylsyra används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 253870-02-9
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD06202342
InChI-nyckel YCIHQDVIAISDPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl, 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-2-formyl-1h-pyrrole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylindole-4-carboxylic acid, zlchem 714, pubchem9414, acmc-209zxq
PubChem CID 11073792
IUPAC-namn 5-formyl-2,4-dimetyl-lH-pyrrol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=C(NC(=C1C(=O)O)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 167.16
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.