missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Formyl-2-hydroxybenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Formyl-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 76143-20-9 |
| Molekylformel | C8 H7 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Formylsalicylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3/c9-8(12)6-3-5(4-10)1-2-7(6)11/h1-4,11H,(H2,9,12) |
| LEDER | NC(=O)c1cc(C=O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 5-formyl-2-hydroxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.146 |
| Formel vikt | 165.043 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?