Läs mer
5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic Acid Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic Acid Hydrochloride Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N6O4.ClH/c16-15-19-12-11(13(23)20-15)21(7-22)10(6-18-12)5-17-9-3-1-8(2-4-9)14(24)25;/h1-4,7,10,17H,5-6H2,(H,24,25)(H4,16,18,19,20,23);1H |
| Formel vikt | 380.1 |
| Procent renhet | >95% |