Läs mer
5-Formyl-heptanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Formyl-heptanoic Acid |
| CAS | 1379186-31-8 |
| Molekylformel | C8H14O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Formylheptanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-2-7(6-9)4-3-5-8(10)11/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCC(CCCC(=O)O)C=O |
| IUPAC-namn | 5-formylheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vikt | 158.0943 |