Läs mer
5-Formyl Uracil, TRC
Produktkod. 30406526
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30406526 500 mg
1 options
Produktkod. 30406526 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF701500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Formyluracil
CAS 1195-08-0
Molekylformel C5 H4 N2 O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1-2H,(H2,6,7,9,10)
LEDER O=CC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 140.1
Formel vikt 140.0222