Läs mer
5-(formylamino)-1H-pyrazol-4-karboxamid, Mikromol™
Produktkod. 30049461
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049461 25 mg
1 options
Produktkod. 30049461 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0034.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-(Formylamino)-1H-pyrazol-4-karboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
CAS 22407-20-1
Analyt- eller komponentnamn 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H6 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI), 42W88, Ph Eur Allopurinol Impurity B, USP Allopurinol Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
LEDER NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
IUPAC-namn 5-formamido-1H-pyrazol-4-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 154.13
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 154,0491 g/mol