Läs mer
5-Formylcytosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Formylcytosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4-3(2-9)1-7-5(10)8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,10) |
| Formel vikt | 139.04 |
| Procent renhet | >95% |