Beskrivning
5-Formylcytosines Monoclonal antibody specifically detects 5-Formylcytosines in Human samples. It is validated for ELISA (Matched Antibody Pair), ELISA (Matched Antibody Pair)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | 5-Formylcytosines |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Biotin |
| Utspädning | ELISA, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 50 - 200ng/well, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1 - 0.5ug/ml |
| Värd art | Rabbit |
| Kvantitet | 1 Set |
| Regulatorisk status | RUO |
| Primär eller sekundär | Primary |
| Målarter | Human |
| Visa mer |