Läs mer
5-Formylfuran-2-boronsyra, 95 %
Produktkod. 11384825
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384825 1 g 1g
11394825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17920.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27329-70-0 | C5H5BO4 | 139,901 g/mol
Som ett bifunktionellt reagens som används vid syntes avπ -förlängda heteroarylfuransystem. Reaktant involverad i Suzuki-koppling för syntes av stabila färgämnessensibiliserade solceller. Reaktant involverad i syntes av biologiskt aktiva molekyler, inklusive heteroarylering för syntes av HIF-1-hämmare, disalicylsyra-furanylderivat för att hämma efrinbindning, HIV-1-integrashämmare, epidermal tillväxtfaktorreceptorhämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Som ett bifunktionellt reagens som används i syntesen av π -förlängda heteroarylfuransystem. Reaktant involverad i Suzuki-koppling för syntes av stabila färgämnessensibiliserade solceller. Reaktant involverad i syntes av biologiskt aktiva molekyler, inklusive heteroarylering för syntes av HIF-1-hämmare, disalicylsyra-furanylderivat för att hämma efrinbindning, HIV-1-integrashämmare, epidermal tillväxtfaktorreceptorhämmare.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27329-70-0
Molekylformel C5H5BO4
Molekylvikt (g/mol) 139.901
MDL-nummer MFCD01114696
InChI-nyckel JUWYQISLQJRRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylfuran-5-boronic acid, 5-formylfuran-2-yl boronic acid, 5-formyl-2-furanboronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, 5-formyl-2-furylboronic acid, 5-formyl-2-furanylboronic acid, 2-formylfuran-5-boronicacid, 5-formyl-2-furyl boronic acid, 5-formyl-2-furanyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-furanyl
PubChem CID 2734355
IUPAC-namn (5-formylfuran-2-yl)boronsyra
LEDER B(C1=CC=C(O1)C=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Formylfuran-2-boronic acid
Smältpunkt ∽140 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1637050
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 139.9
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.