Läs mer
5-Formylfuran-2-boronic Acid Neopentyl Glycol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Formylfuran-2-boronic Acid Neopentyl Glycol Ester |
| CAS | 1218791-07-1 |
| Molekylformel | C20 H26 B2 O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-2-furancarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26B2O8/c1-19(2)11-24-21(25-12-19)17-7-5-15(29-17)10-28-30-16(9-23)6-8-18(30)22-26-13-20(3,4)14-27-22/h5-10H,11-14H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)COB(OC1)C2=CC=C(C=O)[O]2[O]=Cc3oc(cc3)B4OCC(C)(C)CO4 |
| IUPAC-namn | 5-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-[[5-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)furan-2-yl]methylidene-λ3-oxidanyl]furan-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.038 |
| Formel vikt | 416.181 |