Läs mer
5-Formylfuran-2-boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Formylfuran-2-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 273731-82-1 |
| Molekylformel | C11H15BO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-furancarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BO4/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)9-6-5-8(7-13)14-9/h5-7H,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2oc(C=O)cc2 |
| IUPAC-namn | 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.05 |
| Formel vikt | 222.1063 |