Läs mer
5-formylfuran-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30389160
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30389160 1 g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30389160 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7005001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Formylfuran-2-carboxylic Acid
CAS 13529-17-4
Molekylformel C6 H4 O4
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
LEDER OC(=O)c1oc(C=O)cc1
IUPAC-namn 5-formylfuran-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 140.09
Formel vikt 140.011