Läs mer
5-formylfuran-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30391524
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30391524 250 mg
1 options
Produktkod. 30391524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF700500250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Formylfuran-2-carboxylic Acid
CAS 13529-17-4
Molekylformel C6 H4 O4
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
LEDER OC(=O)c1oc(C=O)cc1
IUPAC-namn 5-formylfuran-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 140.09
Formel vikt 140.011