Läs mer
(5-Formylfuran-2-yl)boronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Formyl-2-furanylboronic acid |
| CAS | 27329-70-0 |
| Molekylformel | C5 H5 B O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Boronic acid, B-(5-formyl-2-furanyl)-, 2-Furanboronic acid, 5-formyl- (8CI), Boronic acid, (5-formyl-2-furanyl)- (9CI), B-(5-Formyl-2-furanyl)boronic acid, (2-Formylfuran-5-yl)boronic acid, (5-Formylfuran-2-yl)boronic acid, 2-Formyl-5-furanboronic acid, 2-Formylfuran-5-boric acid, 5-Formyl-2-furanboronic acid, 5-Formyl-2-furylboronic acid, Lapatinib related, AH23757X, GR82029X, GR82029X Test Mix 1, Lapatinib related |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3,8-9H |
| LEDER | OB(O)c1oc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | (5-formylfuran-2-yl)boronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.9 |
| Formel vikt | 140.0281 |