Läs mer
5-formylsalicylsyra, TRC
Produktkod. 30390419
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30390419 500 mg
1 options
Produktkod. 30390419 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF701093500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Formylsalicylic Acid
CAS 616-76-2
Molekylformel C8 H6 O4
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-Formyl-2-hydroxybenzoic Acid, 2-Hydroxy-5-formylbenzoic Acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-6-hydroxybenzoic Acid, 6-Hydroxyisophthalaldehydic Acid, NSC 15046, NSC 16527
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1cc(C=O)ccc1O
IUPAC-namn 5-formyl-2-hydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 166.131
Formel vikt 166.027