missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-H-Amiloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-H-Amiloride |
| CAS | 1203-87-8 |
| Molekylformel | C6 H7 Cl N6 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, 3-amino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, Pyrazinecarboxamide, 3-amino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro- (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3-amino-6-chloro- (7CI,8CI), 3-Amino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-2-pyrazinecarboxamide, 5-Deaminoamiloride, 5-H-Amiloride, N-Amidino-3-amino-6-chloropyrazinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN6O/c7-2-1-11-4(8)3(12-2)5(14)13-6(9)10/h1H,(H2,8,11)(H4,9,10,13,14) |
| LEDER | NC(=NC(=O)c1nc(Cl)cnc1N)N |
| IUPAC-namn | 3-amino-6-chloro-N-(diaminomethylidene)pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.61 |
| Formel vikt | 214.037 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?