Läs mer
5-H-oktafluoropentansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-H-Octafluoropentanoic Acid |
| CAS | 376-72-7 |
| Molekylformel | C5 H2 F8 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanoic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,-Octafluoropentanoic Acid, 5-H-Octafluoropentanoic Acid, ω-Hydrooctafluorovaleric Acid, ω-Hydroperfluorovaleric Acid, ω-Monohydrooctafluoropentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2F8O2/c6-1(7)3(8,9)5(12,13)4(10,11)2(14)15/h1H,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluoropentanansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.055 |
| Formel vikt | 245.993 |