Läs mer
5-Hepteneoylglycine(mixture of E/Z conformers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hepteneoylglycine (mixture of E/Z conformers) |
| CAS | 2991126-46-4 |
| Molekylformel | C9H15NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-2-3-4-5-6-8(11)10-7-9(12)13/h2-3H,4-7H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | O=C(CNC(CCCC=CC)=O)O |
| IUPAC-namn | hept-5-enoylglycine |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vikt | 185.11 |