Läs mer
5-Heptylresorcinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Heptylresorcinol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-11-8-12(14)10-13(15)9-11/h8-10,14-15H,2-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 208.1463 |