Läs mer
5-Hex-1-ynylnikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10161312
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10161312 1 g 1g
10408914 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10161312 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09434DA
Kemiska identifierare
CAS 306935-31-9
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.241
MDL-nummer MFCD00830967
InChI-nyckel FKWDNFDBDZUPIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hex-1-ynylnicotinic acid, 5-hex-1-ynylnicotinc acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-1-hexyn-1-yl, 5-hex-1-yn-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-hex-1-ynyl-nicotinic acid, 5-hex-1-ynyl nicotinic acid, 5-hex-1-yn-1-yl nicotinic acid
PubChem CID 2736516
IUPAC-namn 5-hex-1-ynylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER CCCCC#CC1=CC(=CN=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hex-1-ynylnicotinic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%