Läs mer
5-Hexen-1-ol, 98%
Produktkod. 11422428
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422428 25 g 25g
11412428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15766.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 821-41-0 | C6H12O | 100.161 g/mol
5-hexen-1-ol används vid cyklisering till en tetrahydropyran genom fenylseleneterifiering. Det används också som byggsten i syntetisk kemi. Vidare används det för att framställa 6-brom-hex-1-en genom reaktion med fosfortribromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-hexen-1-ol används vid cyklisering till en tetrahydropyran genom fenylselenföretring. Det används också som byggsten i syntetisk kemi. Vidare används det för att framställa 6-brom-hex-1-en genom reaktion med fosfortribromid.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 821-41-0
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00002981
InChI-nyckel UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
PubChem CID 69963
IUPAC-namn hex-5-en-1-ol
LEDER C=CCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hexen-1-ol
Smältpunkt <-20°C
Densitet 0.842
Kokpunkt 152°C to 155°C
Flampunkt 59°C (138°F)
Analysprocentintervall 97%
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1236458
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.