Läs mer
5-Hexen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hexen-1-ol |
| CAS | 821-41-0 |
| Molekylformel | C6H12O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Hexen-6-ol, 6-Hydroxy-1-hexene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2 |
| LEDER | OCCCCC=C |
| IUPAC-namn | hex-5-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vikt | 100.0888 |