Läs mer
5-Hexen-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420697 5 g 5g
11430697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22505.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-49-9 | C6H10O | 98.145 g/mol
Allyl Aceton används som en naturlig identisk smak och doft. Och det används också för att producera 2-metyl-hex-5-en-2-ol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Allyl Aceton används som en naturidentisk smak och doft. Och det används också för att producera 2-metyl-hex-5-en-2-ol.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-49-9
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00008793
InChI-nyckel RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
PubChem CID 7989
IUPAC-namn hex-5-en-2-one
LEDER CC(=O)CCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hexen-2-one
Densitet 0.847
Kokpunkt 127°C to 128°C
Flampunkt 23°C (73°F)
Odör Like Ketone
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1699137
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 98.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.