Läs mer
5-Hexen-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10764241 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
20 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10764241 20 mL Glasflaska 20ml
10193381 5 mL Glasflaska 5ml
10070970 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10764241 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120780200
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-49-9 | C6H10O | 98.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-49-9
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.14
MDL-nummer MFCD00008793
InChI-nyckel RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
PubChem CID 7989
IUPAC-namn hex-5-en-2-one
LEDER CC(=O)CCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hexen-2-one
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 128°C to 129°C
Flampunkt 23°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH2CH2COCH3
Brytningsindex 1.4190 to 1.421
Kvantitet 20 mL
Beilstein 01, 734
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vikt 98.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Hexen-2-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.