Läs mer
5-Hexenenitrile, 95%
Produktkod. 10637041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
5ml
Produktkod. 10637041
Brand: Thermo Scientific Acros 259810050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5048-19-1 | C6H9N | 95.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5048-19-1
Molekylformel C6H9N
Molekylvikt (g/mol) 95.15
MDL-nummer MFCD00067056
InChI-nyckel UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexenenitrile, 5-cyano-1-pentene, 4-pentenyl cyanide, hex-1-ene-6-nitrile, acmc-209kmu
PubChem CID 123222
IUPAC-namn hex-5-enenitrile
LEDER C=CCCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hexenenitrile
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 162.0°C to 163.0°C
Flampunkt 40°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH2=CHCH2CH2CH2CN
Brytningsindex 1.4250 to 1.4270
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water.
Formel vikt 95.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Hexenenitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.