Läs mer
5-hexenosyra, 99 %
Produktkod. 11343416
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343416 5 g 5g
11333416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12863.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 1577-22-6 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
5-hexensyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
5-hexensyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1577-22-6
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00046558
InChI-nyckel XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexenoic acid, delta-hexenoic acid, acmc-1bnq8
PubChem CID 15308
IUPAC-namn hex-5-ensyra
LEDER C=CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hexenoic acid
Densitet 0.961
Kokpunkt 107 °C (17 mmHg)
Flampunkt 104 °C (219 °F)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1743172
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 114.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.