Läs mer
5-hexenylacetat, 97 %
Produktkod. 15420268
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420268 5 g 5g
15430268 25 g 25g
15440268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53445.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5048-26-0 | C8H14O2 | 142,20 g/mol
(4E,7Z)-4,7-tridekadienylacetat, en komponent av sexferomonet, syntetiserades från 5-hexenylacetat. CM av 5-decen med 5-hexenylacetat används för att producera insektsferomonet. Används vid olefinkorsmetates.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(4E,7Z)-4,7-tridekadienylacetat, en komponent av sexferomonet, syntetiserades från 5-hexenylacetat. CM av 5-decen med 5-hexenylacetat används för att producera insektsferomonet. Används vid olefinkorsmetates.
Löslighet Olösligt i vatten
, lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5048-26-0
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00060856
InChI-nyckel MPLWNENKBSBMFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexenyl acetate, hex-5-en-1-yl acetate, acetic acid 5-hexenyl ester, 5-hexen-1-ol, acetate, 5-hexene-1-ol, acetate, acetic acid 5-hexen-1-yl ester, 6-acetoxy-1-hexene, 6-acetoxyhex-1-ene, 5-hexenyl acetate #, acmc-1aw0j
PubChem CID 537536
IUPAC-namn hex-5-enylacetat
LEDER CC(=O)OCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hexenyl acetate
Densitet 0.883
Kokpunkt 173 °C till 174 °C
Flampunkt 60 °C (142 °F)
Linjär formel CH3CO2(CH2)4CH=CH2
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, löslig i alkohol.
Formel vikt 142.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Hexenyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Hexenyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.