Läs mer
5-Hexyn-1-ol, 97%
Produktkod. 11395627
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395627 1 g 1g
11385627 5 g 5g
11305637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043370.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-90-5 | C6H10O | 98.15 g/mol
5-Hexyn-1-ol används som utgångsmaterial för framställning av terminala alkyner och laktoner innehållande terminala alykyngrupper. Det används också vid syntes av cinnolin-fuserad cyklisk endiyn, llycopodiumalkaloider, (+)-nankakurine A och (+)-nankakurine B och 7-bensoyloxi-3-(2-nitrofenylseleno)-1,5-cyklodekadiyn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-90-5
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.15
MDL-nummer MFCD00002980
InChI-nyckel GOQJMMHTSOQIEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexyn-1-ol, 1-hydroxy-5-hexyne, 5-hexyne-1-ol, 5-hextyn-1-ol, 5-hexynol, 5-hexynyl alcohol, hex-5-ynol, 5-hexyn-l-ol, 6-hydroxy-1-hexyne, pubchem13078
PubChem CID 70234
IUPAC-namn hex-5-yn-1-ol
LEDER OCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hexyn-1-ol
Färg Färglös till gul
Densitet 0.880 g/mL
Kokpunkt 73°C to 75°C (15 mmHg)
Flampunkt 70°C (158°F)
Odör Characteristic
Linjär formel HC≡C(CH2)3CH2OH
Brytningsindex 1.4451
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 98.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.