Läs mer
5-Hexyn-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hexyn-1-ol |
| CAS | 928-90-5 |
| Molekylformel | C6H10O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Hexyn-6-ol, 1-Hydroxy-5-hexyne, 5-Hexynol, 5-Hexynyl Alcohol, 6-Hydroxy-1-hexyne |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h1,7H,3-6H2 |
| LEDER | OCCCCC#C |
| IUPAC-namn | hex-5-yn-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vikt | 98.0732 |