Läs mer
5-Hexyn-3-ol, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11357445
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357445 5 g 5g
11347445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357445 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05437.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19780-84-8
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00041593
InChI-nyckel AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexyn-3-ol, 1-hexyn-4-ol, 4-hydroxy-1-hexyne, 4-hydroxy-1hexyne, acmc-1buup, ajygraorqscned-uhfffaoysa
PubChem CID 89223
IUPAC-namn hex-5-yn-3-ol
LEDER CCC(CC#C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hexyn-3-ol
Kokpunkt 58°C to 59°C (25 mmHg)
Flampunkt 43°C (109°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1698904
Formel vikt 98.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.