Läs mer
5-hexynenitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10135800 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10135800 1 g Glasflaska 1g
10781925 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10135800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307370010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14918-21-9 | C6H7N | 93.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14918-21-9
Molekylformel C6H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.13
MDL-nummer MFCD00001978
InChI-nyckel JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
PubChem CID 139852
IUPAC-namn hex-5-ynenitril
LEDER C#CCCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hexynenitrile
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till bärnsten
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 115°C to 117°C
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC∽C(CH2)3CN
Brytningsindex 1.4390 to 1.441
Kvantitet 1 g
Formel vikt 93.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.